Merck
CRM66004
Supelco
ホルペト
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
2-(トリクロロメチルスルファニル)イソインドール-1,3-ジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,900
¥19,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H4Cl3NO2S
CAS番号:
分子量:
296.56
Beilstein:
193373
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,900
Check Cart for Availability
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H4Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-4H
InChI Key
HKIOYBQGHSTUDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM66004-BULK:
CRM66004-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)