Merck
CRM46317
Supelco
メトスラム
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
N-(2,6-ジクロロ-3-メチルフェニル)-5,7-ジメトキシ-[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-2-スルホンアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13Cl2N5O4S
CAS番号:
分子量:
418.26
Beilstein:
6353876
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(OC)n2nc(nc2n1)S(=O)(=O)Nc3c(Cl)ccc(C)c3Cl
InChI
1S/C14H13Cl2N5O4S/c1-7-4-5-8(15)12(11(7)16)20-26(22,23)14-18-13-17-9(24-2)6-10(25-3)21(13)19-14/h4-6,20H,1-3H3
InChI Key
VGHPMIFEKOFHHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney,Eyes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM46317-BULK:
CRM46317-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)