Merck
CRM40605
Supelco
IPDI-DBA Oligomers Standard
certified reference material, in methanol (varied conc.), ampule of 1 mL
別名:
Isophorone diisocyanate dibutylamine oligomers standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
包装
ampule of 1 mL
濃度
in methanol (varied conc.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 1)
    IPDI-Monomer-di-n-butylamine (isomer 2)
    IPDI-isocyanurate-di-n-buyltamines (oligomers)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
121.1 °F - closed cup
引火点(℃)
49.5 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)