Merck
CRM33399
Supelco
ブロモホスエチル
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12BrCl2O3PS
CAS番号:
分子量:
394.05
Beilstein:
2294153
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCOP(=S)(OCC)Oc1cc(Cl)c(Br)cc1Cl
InChI
1S/C10H12BrCl2O3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-6-8(12)7(11)5-9(10)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KWGUFOITWDSNQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
CRM33399-100MG:
CRM33399-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)