Merck
CRM30482
Supelco
スピロメシフェン代謝物M01
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
4-ヒドロキシ-3-メシチル-1-オキサスピロ(4.4)ノナ-3-エン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20O3
CAS番号:
分子量:
272.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)c(c(C)c1)C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O
InChI
1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
UWNPKBJDSGDYAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
Environmental
Spiromesifen metabolite M1 occurs as the main degradation product by hydrolysis. It is not listed in the Europan Union Pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
CRM30482-10MG:
CRM30482-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)