Merck
CRM07346
Supelco
N-シクロプロピル-1,3,5-トリアジン-2,4,6-トリアミン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
シロマジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥7,580
¥7,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥7,580
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10N6
CAS番号:
分子量:
166.18
Beilstein:
882879
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥7,580
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
mp
223-227 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
InChI Key
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
CRM07346-25MG:
CRM07346-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)