Merck
BP754
Ramipril impurity K
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
S,3S,5aS,8aS,9aS)-Decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-2H-cyclopenta[4,5]pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥33,200
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥33,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H26N2O4
CAS番号:
分子量:
370.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
ramipril
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21[C@@H]3[C@H](C[C@H]2C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)O)CCC3
InChI
1S/C21H26N2O4/c1-13-19(24)23-16-9-5-8-15(16)12-18(23)20(25)22(13)17(21(26)27)11-10-14-6-3-2-4-7-14/h2-4,6-7,13,15-18H,5,8-12H2,1H3,(H,26,27)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI Key
DZRWPCCIYKIPJW-HILJTLORSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Ramipril impurity K BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Ramipril Tablets
  • Ramipril Capsules
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)