Merck
BP641
アミトラズ代謝産物BTS 27271
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
N-(2,4-ジメチルフェニル)-N'-メチルホルムアミジン, N-メチル-N'-2,4-キシリルホルムアミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
30 MG
¥30,600
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
30 MG
¥30,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
1210087
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥30,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
amitraz
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
InChI Key
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
N-Methyl-N′-(2,4-xylyl)formamidine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 30 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BP641:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)