Merck
BP1263
trans-4-(アミノメチル)シクロヘキサンカルボン酸
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
AMCA, AMCHA, HAKU, TAMCHA, トラネキサム酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2C6H10CO2H
CAS番号:
分子量:
157.21
Beilstein:
2207452
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tranexamic acid
フォーム
crystalline
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
>300 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@H]1CC[C@@H](CC1)C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)/t6-,7-
InChI Key
GYDJEQRTZSCIOI-LJGSYFOKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Tranexamic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tranexamic Acid Injection
  • Tranexamic Acid Oral Solution
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Jan Code
    BP1263:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)