![4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/378/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939/640/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939.png)
4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide
![4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]benzenesulfonamide British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/378/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939/640/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939.png)
ニックネーム:
5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide, 4-[2-(5-Chloro-2-methoxybenzamido)ethyl]phenylsulfonamide
化学式:
ClC6H3(OCH3)CONHCH2C6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
368.84