Merck
96-0114
GCによる製薬の残留溶媒の分析、SPB®-1 SULFUR、SPME処理、65 μm PDMS/DVB使用
suitable for GC, application for SPME
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: water + 25% NaCl, pH 11.0 immersion: 3.9 mL sample + 0.1 mL 50% Na3PO4 / 1 g NaCl headspace: 2.4 mL sample + 0.06 mL 50% Na3PO4 / 0.6 g NaCl
SPME fiber: polydimethylsiloxane/DVB, 65 μm (57310-U)
extraction: immersion, 15 min (rapid stirring or headspace, 15 min, 55 °C)
desorption process: 270 °C, 5 min
column: SPB-1 SULFUR, 30 m × 0.32 mm I.D., 4.0 μm (24158)
oven: 50 °C (2 min) to 180 °C at 10 °C/min
inj. temp.: splitless (3 min), 270 °C (0.75 mm I.D. liner)
detector: FID
carrier gas: helium, 50 cm/sec
適合性
application for SPME
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Ethylene glycol
    Trimethylamine
    Methylamine
    Diethylamine
    Acetonitrile
    Dimethylamine
    1-Propanol
    Dimethyl sulfoxide
    2-Methoxyethanol
    すべて表示 (9)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)