Merck
94043
Supelco
Isoxaflutole Metabolite RPA202248
PESTANAL®, analytical standard
別名:
α-(Cyclopropylcarbonyl)-2-(methylsulfonyl)-β-oxo-4-(trifluoromethyl)benzenepropanenitrile, (2RS)-3-Cyclopropyl-2-[2-(methylsulfonyl)-4-(trifluoromethyl)benzoyl]-3-oxopropanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12F3NO4S
CAS番号:
分子量:
359.32
MDL番号:
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
N#CC(C(C1CC1)=O)C(C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2S(=O)(C)=O)=O
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Jan Code
94043-BULK:
94043-10MG:
94043-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)