Merck
72971
Supelco
Oxydemeton-methyl Metabolite
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Demeton-​S-​methyl sulfoxide, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, O,O-Dimethyl S-[2-(ethylsulfinyl)ethyl]monothiophosphate, Demeton-S-methyl sulfoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15O4PS2
CAS番号:
分子量:
246.28
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0 % (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
アプリケーション
Metabolite for food testing
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72971-BULK:
72971-25MG:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.