安全性情報
91529
Supelco
Metal mix I for ICP
TraceCERT®, 10 elements, (4.8% HNO3 und 0,5% HF)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥23,400
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
(4.8% HNO3 und 0,5% HF)
テクニック
ICP: suitable
フォーマット
multi-component solution
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
アナリシスノート
100 mg/L for each component in 4.8 % HNO3 und 0,5 % HF:
Al, B, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, W, Zn
その他情報
For a complete product listing of our ICP and AAS range, including technical information and example certificates, please visit ICP & AAS standards website.
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
91529-100ML:
91529-BULK:
91529-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)