アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
131-134 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCSCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
90453-VAR:
90453-BULK:
90453-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ