Merck
843202
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
特徴
counter ion Na+
包装
bottle of 100 mL
メーカー/製品名
Tosoh 43202
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
sulphonyl phase
粒径
65 μm
使用pH
2-13
キャパシティ
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
843202:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート