Merck
82034-U
Hamilton PRP-X300 HPLC ガードカートリッジ
Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 2.1 mm, stainless steel hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L17
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 mm × 2.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
12 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
ion exclusion
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Kit includes 1 holder and 2 cartridges
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)