Merck
82019-U
Hamilton® PRP-X200 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥113,000
¥113,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥113,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥113,000
Check Cart for Availability
製品名
Hamilton PRP-X200 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L22
メーカー/製品名
Hamilton
包装
1 ea of
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
マトリックス活性基
sulfonic acid phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
1-14
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton PRP-X200ポリマー逆相カラムは、一価または二価の無機カチオンと有機カチオンの分離に使用されます。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)