82012U
82012-U
¥96,000
1 of 10
82013-U
Hamilton PRP-1 HPLCカラム
82018-U
82021-U
Supelco
PHR1619
ベクロメタゾン ジプロピオナート
1.50981
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) LiChroCART™ 125-4
Z692867
BRAND® HandyStep® S マニュアル式反復ピペット
BP1110
グリコピロラート
B0305000
1.50799
Purospher® STAR NH2 (5 µm)
504971
Discovery® C18 HPLCカラム
Hamilton PRP-1 HPLCカラム, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
stainless steel column
suitable for USP L21
Hamilton
1 ea of
HPLC: suitable
25 cm × 4.1 mm
PS-DVB particle platformpolymeric
polymer
10 μm
100 Å
1-14
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.