安全性情報
819318
TSKgel® SuperAW5000 (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
製品819318は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 7 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 19318
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
0-100% polar organic solvent
0.6 mL/min flow rate
30 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 6 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
1000 Å
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel SuperAW5000 columns are packed with rigid, porous, polymer beads which show minimal shrinkage or swelling in different solvent systems. They are used for the separation of polymers that are soluble in polar organic solvents.
アプリケーション
Exclusion limit (DMF): Polyethylene oxide 4,000,000 Da
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)