安全性情報
816053
TSKgel® Ether-5PW (20) Bulk Media
bottle of 1 L, phase ether, 20 μm particle size
別名:
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品816053は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品種目
TSKgel®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 16053
パラメーター
20 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
ether phase
粒径
20 μm
使用pH
1-13
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel Ether-5PW resin is the highest hydrophilicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for the separation of very hydrophobic molecules such as membrane proteins.  It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Ether-650 products. It often is used instead of cross-linked dextrans with exclusion limits of 10,000 MW.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
816053:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)