Merck
808032
TSK-GEL®サイズ排除(PWタイプ)HPLCカラム
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
別名:
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
認証
suitable for USP L38
suitable for USP L39
メーカー/製品名
Tosoh 08032
パラメーター
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
0.6 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylate phase
粒径
10 μm
ポアサイズ
>1000 Å pore diameter
使用pH
2-12
分離法
size exclusion (SEC)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
TSKgel G-DNA-PWは、500~5000塩基対のDNAおよびRNA断片などの大きなポリヌクレオチドを分離するために作られた特製カラムです。TSKgel G-DNA-PWはTSKgel G6000PWxlの小粒径版です。
物理的形状
Shipped in water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)