安全性情報
807125
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品807125は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh ODS-120T, 07125
標識化の程度
22% Carbon, multilayer, encapped
パラメーター
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
200 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
150 Å pore diameter
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel ODS-120Tカラムは、微細孔サイズが150 Åのシリカ系担体を使用します。シリカは排除限界が10,000 Daであり、ペプチド、低分子タンパク質、有機および環境試料中の低分子量化合物の逆相クロマトグラフィーに適しています。カラムは、負に帯電した検体のピーク形状を改善するために、トリメチルシラン基でエンドキャップされています。結合相の微細孔サイズは製品説明の中の番号で表され、この場合、TSKgel ODS-120Tの公称微細孔サイズは120 Åです。
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)