安全性情報
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® HPLC Columns
pkg of 10 ea
別名:
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品803411は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
置換用 0.5 μm ステンレス鋼フリット、2 mm I.D. TSKgel® カラム, pkg of 10 ea
物質
stainless steel frit
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Tosoh 03411
テクニック
HPLC: suitable
ポアサイズ
0.50 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns are manufactured from 316-grade stainless steel. If the top frit plugs, the entire end-fitting can be removed and replaced.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.