Merck
78113
Supelco
2,4-ジメチルアニリン
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1-アミノ-2,4-ジメチルベンゼン, 2,4-キシリジン, 4-アミノ-m-キシレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
121.18
Beilstein:
636243
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
0.16 mmHg ( 25 °C)
製品種目
TraceCERT®
自己発火温度
860 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7 %
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−14.3 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cc1ccc(N)c(C)c1
InChI
1S/C8H11N/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
CZZZABOKJQXEBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
2,4-Dimethylaniline is a metabolite of amitraz. It is not listed in the EU pesticide database. The certified reference material (CRM) is intended to be used as a calibrant for chromatography and other analytical techniques.
Environmental
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
78113-BULK:
78113-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)