テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven: 150 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
injection: 1 μL, 80:1 split
sample: 3 mg/mL in methylene chloride
peak 1: S(-)-1-phenylethylamine (N-chloroacetyl derivative)
peak 2: R(+)-1-phenylethylamine (N-chloroacetyl derivative)
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
アナリシスノート
Can reverse elution order by using CHIRALDEX G-PN, or by using the N-TFA derivative on the B-DM column. Shorter retention and higher alpha observed with the N-chloroacetyl derivative compared to the N-acetyl derivative.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)