Merck
73316
Supelco
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロ-1-オクタノール
TraceCERT®, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
1H,1H,2H,2H-パーフルオロ-1-オクタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3(CF2)5CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
364.10
Beilstein:
1992757
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
LC/MS: suitable
屈折率
n20/D 1.313 (lit.)
bp
88-95 °C/28 mmHg (lit.)
密度
1.651 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
clinical testing
coatings
environmental
food and beverages
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F13O/c9-3(10,1-2-22)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h22H,1-2H2
InChI Key
GRJRKPMIRMSBNK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
73316-25MG:
73316-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)