Merck
72798
Supelco
2-メチル-4,6-ジニトロフェノール
reference material
別名:
3,5-ジニトロ-2-ヒドロキシトルエン, 4,6-ジニトロ-2-メチルフェノール, 4,6-ジニトロ-o-クレゾール, DNOC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O5
CAS番号:
分子量:
198.13
Beilstein:
2054389
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(cc(c1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O5/c1-4-2-5(8(11)12)3-6(7(4)10)9(13)14/h2-3,10H,1H3
InChI Key
ZXVONLUNISGICL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
72798-VAR:
72798-100MG:
72798-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)