Merck
72528
Supelco
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
analytical standard
別名:
1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
124-127 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
72528-100MG:
72528-VAR:
72528-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)