Merck
72023AST
Supelco
Astec® CHIRALDEX B-DA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
別名:
GC column, chiral, beta-dextran
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥260,000
¥260,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥260,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
¥260,000
Check Cart for Availability
物質
fused silica
品質水準
詳細
GC capillary column
包装
pkg of 1 ea
パラメーター
-10-200 °C temperature (isothermal)
-10-220 °C temperature (programmed)
β値
500
df
0.12 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-methoxy derivative of β-cyclodextrin phase
アプリケーション
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
カラムタイプ
capillary chiral
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CHIRALDEX B-DAでは、検体が2つ以上の環構造(そのうち1つは立体中心に対して不飽和(芳香族)α、β)を持つ必要があります。フルオキセチン、メチルフェニデート、クロルフェニラミンなどがその例です。包接錯体形成、つまり検体とシクロデキストリンの空洞がぴったり合うことが、DAシリーズの主なエナンチオ選択性の機構です。キラル認識には、立体中心に包接可能なα基またはβ基がなければなりません。CHIRALDEX DAカラムは多重環の検体を最も効果的に分離するため、分析温度は多くの場合に150°Cを超えます。200°Cを超える温度でエナンチオ選択性が確認されました(フルオキセチンアセチル誘導体)。
化学的/物理的耐性
温度限界:
  • -10°C~200°C(等温)、220°C(プログラム温度)
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structurally informative response patterns of some monoterpenoids found in volatile oils to gas chromatography on two commercial dipentylated cyclodextrin phases
Betts, T.J.
Journal of Chromatography A, 639 (2), 366-370 (1993)