Merck
713-1043
HPLC Analysis of Metabolites of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene on SUPELCOSIL LC-18
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: SUPELCOSIL LC-18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58298)
mobile phase: [A] methanol:[B] water, (50:50, A:B), 10 min to 100:0 at 2.5% /min
flow rate: 0.8 mL/min
detector: fluorescence
sample: rat liver, 9000 × g supernatant fraction from Aroclor-treated animals
適合性
application for HPLC
アプリケーション
environmental
forensics and toxicology
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)