Merck
713-0264
OSHA法52: GCによるホルムアルデヒドの分析、SUPELCOWAX 10 、 Collection/Desorption、 ORBO-24使用
suitable for GC, application for air monitoring
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube: ORBO-24 (20231)
column: SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven: 50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector: NPD, 220 °C
carrier gas: helium, 7 mL/min
injection: 1 μL direct, 220 °C
適合性
application for air monitoring
アプリケーション
air monitoring
industrial hygiene
法的情報
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
    Formaldehyde solution
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)