Merck
155233
Sigma-Aldrich
3-ピペリジンメタノール
96%
別名:
3-(ヒドロキシメチル)ピペリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO
CAS番号:
分子量:
115.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
solid
bp
106-107 °C/3.5 mmHg (lit.)
密度
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC1CCCNC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h6-8H,1-5H2
InChI Key
VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The standard molar energy of combustion of 3-Piperidinemethanol has been studied.
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
慢性疼痛治療に用いるCB2レセプターアゴニスト
スピロイミダゾリジノンNPC1L1インヒビター
クオラムセンシングモジュレーター
タンパク質リシンメチルトランスフェラーゼG9aインヒビター
血小板凝集の阻害に用いるP2Y12アンタゴニスト
可溶性エポキシドヒドロラーゼインヒビター
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
155233-1KG:
155233-BULK:
155233-100G:
155233-25G:
155233-5G:
155233-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Manuel A V Ribeiro da Silva et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(27), 13356-13362 (2006-07-21)
The standard (p degrees = 0.1 MPa) molar enthalpies of formation of 2-, 3-, and 4-chloroaniline were derived from the standard molar energies of combustion, in oxygen, at T = 298.15 K, measured by rotating bomb combustion calorimetry. The Calvet