安全性情報
68402
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H8N2O
CAS番号:
分子量:
88.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(N=O)(CC)C
InChI
1S/C3H8N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H2,1-2H3
InChI Key
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.1 °F - closed cup
引火点(℃)
76.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68402-50MG:
68402-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)