Merck
67696
Supelco
N-Nitrosodibenzylamine
analytical standard
別名:
NDBzA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14N2O
CAS番号:
分子量:
226.27
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Bladder
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
67696-VAR:
67696-100MG:
67696-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.