Merck
64800-U
Glass Marking Pen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
包装
pkg of 1
詳細
Writes on virtually any surface, even glass, without fading or smearing. The 0.33mm fineline marker uses a permanent oilbased black ink that is waterproof, and fade and bleed resistant.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)