Merck
64066-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3.0 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥121,000
¥121,000
出荷予定日2025年5月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥121,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115709
NACRES:
SB.52
¥121,000
出荷予定日2025年5月31日
製品名
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
物質
stainless steel hardware
品質水準
認証
suitable for USP L11
製品種目
Ascentis®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Ascentis®
包装
1 ea of
パラメーター
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × 内径
10 cm × 3.0 mm
表面積
135 m2/g
不純物
<5 ppm metals
Matrix
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
マトリックス活性基
biphenyl phase
粒径
2.7 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
使用pH
2-9
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Ascentis® Express biphenyl phase chemistry offers alternative selectivity for pharmaceutical analytes and drug metabolites that are not well retained or difficult to resolve on traditional alkyl (C18) and phenyl bonded phases. Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 ?m particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UHPLC users, as well as conventional HPLC users. Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.