安全性情報
59201
Supelco
Postcolumn Reactor Components, Glass Beads
size 75 μm, acid-washed/silanized
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥12,700
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥12,700
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥12,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
包装
pkg of 25 g
サイズ
75 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The equipment needed to perform post-column reactions can be relatively simple. These components (acid-washed/silanized) enable easy and economic construction of desired systems. For small peak volumes, the use of a column (5 cm x 4.6 mm) filled with 75 μm beads is recommended.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
59201:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)