製品名
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus HPLCカラム, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L60
特徴
endcapped
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
標識化の程度
12.0% carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面積
170 m2/g
表面被覆率
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
3 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
SUPELCOSIL ABZ+Plus カラムは、高い不活化能と独特な選択性を同時に実現しています。不活性化シリカ粒子は粒径分布域が極めて狭いため、低い背圧で高い効率が得られます。ABZ+Plus相は、結合とエンドキャップ反応の後、シリカ上の未反応シラノール基を効果的に遮蔽するため、ほとんどの検体との相互作用を防ぐことができ、検体の官能性に関係なく対称型のピークが得られます。また、イオン化抑制剤を添加する必要なくイオン強度の低い緩衝剤を使用できます。ABZ+Plusによって、酸、強塩基性化合物、両性イオンなど、最も分析が困難な化合物の分析にも単純な組成の移動相を使用できます
USPコードL60に適合しています。
USPコードL60に適合しています。
特徴および利点
・極性、非極性、荷電分析対象物に対する分離効率が高いです
・最も反応性の高い化合物に対して対称性のピ-ク
・極性、荷電化合物に対して独自の選択性
・最も反応性の高い化合物に対して対称性のピ-ク
・極性、荷電化合物に対して独自の選択性
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tânia M G Almeida et al.
Chemistry & biodiversity, 2(12), 1691-1700 (2006-12-29)
Absorption, distribution, metabolism, and excretion (ADME) properties are of invaluable importance to a bioactive compound. Permeation process is one of the most widely studied by many different techniques. Among them, reversed-phase liquid chromatography (RP-LC) is proving to be of great
Zhongping John Lin et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 757-762 (2005-03-31)
A highly sensitive method was developed and validated for determining the free fraction of flunarizine in human plasma. Equilibrium dialysis was used for the separation of free (unbound) drug and liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was used for quantitation. Post-dialysis
W Pan et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 703(1-2), 129-138 (1998-02-03)
A sensitive, specific and precise HPLC-UV assay was developed to quantitate cocaine (COC) and its metabolites benzoylecgonine (BE), norcocaine (NC) and cocaethylene (CE) in rat plasma. After adding 50 microl of the internal standard solution (bupivacaine, 8 microg/ml) and 500
K Ary et al.
Journal of chromatography. A, 797(1-2), 221-226 (1998-05-16)
A reversed-phase high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of buspirone from human plasma. The separation was carried out by using a Supelcosil ABZ+ plus C18 reversed-phase column and 0.05 M potassium dihydrogenphosphate (pH
A B Baranda et al.
Talanta, 67(5), 933-941 (2008-10-31)
A liquid-liquid extraction method using diethyl ether as organic solvent was optimized simultaneously for five 1,4-dihydropyridines (amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine) belonging to the group of calcium channel blockers. Some experimental tools such as a full factorial design, a