¥117,000
Check Cart for Availability
おすすめの製品
製品名
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC カラム, 5 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 4 mm
認証
suitable for USP L3
メーカー/製品名
SUPELCOSIL™
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
30 cm × 4 mm
表面積
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
silica phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å pore size
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
適合性
mode of use normal phase HPLC
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
順相シリカカラムの標準的な移動相には、ヘキサン、ヘプタンなどの炭化水素溶媒に比較的低い割合の極性の高い溶媒を混合して使用します。非極性化合物がカラムから最初に溶出される一方、極性溶質はシリカ表面のシアノ-ル基と強い相互作用を示します。シリカの極性選択性は、マイコトキシンの分離に非常に有用です。シリカは、逆相カラムと比べて操作が低コストで背圧が低いので、分取クロマトグラフィ-でよく使用されます。シリカは、低圧の分取ツ-ルとして有機化学者の間で特に人気が高いです。SUPELCOSIL LC-Siカラムの非修飾シリカは位置異性体も分離します。
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Mohammed Shahid Ali et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 43(1), 158-167 (2006-08-05)
A new HILIC method has been developed for the simultaneous determination of pseudoephedrine hydrochloride (PSH), diphenhydramine hydrochloride (DPH) and dextromethorphan hydrobromide (DXH) in cough-cold syrup. Mobile phase consists of methanol:water (containing 6.0 g of ammonium acetate and 10 mL of
R Lovlin et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 679(1-2), 196-198 (1996-04-26)
The stereospecific HPLC assays reported for ketoprofen (KT) mainly utilize indirect approaches. These assays involve the formation of amide diastereomeric derivatives, which are then separated by chromatography. The advantages of indirect methods include versatility, good sensitivity and cost effectiveness; however
J J Agren et al.
Lipids, 37(6), 613-619 (2002-07-18)
Normal-phase HPLC resolution of sn-1,2(2,3)- and x-1,3-DAG generated by partial Grignard degradation from natural TAG was carried out with both (R)-(-) and (S)-(+)-1-(1-naphthyl)ethylurethane derivatives. The diastereomeric sn-1,2- and sn-2,3-DAG derivatives were resolved using two Supelcosil LC-Si (5 microm, 25 cm