59126
¥21,400
出荷予定日2025年5月29日
1 of 10
Supelco
57032
Visiprep™マニホールド流量調節バルブ
22668-U
Swagelok®フィッティングキット
57044
Visiprep™ SPEバキュームマニホールド
25708
中極性フューズドシリカチューブ
57030-U
Visiprep™ SPE 真空マニフォールド、PTFE フリー
57250-U
20532
PTFE (FEP) Tubing
57251
Visiprep™マニホールドカバー(流量調節バルブおよびガスケット付き)
57059
Visiprep DLマニホールド用使い捨てライナー(57044および57265用)
Sigma-Aldrich
H45132
5-Hydroxy-Nω-methyltryptamine oxalate
stainless steel
pkg of 5
7335-010Rheodyne
3.0 mm
0.5 μm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.