Merck
58997C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-SCX (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 3 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
製品名
SUPELCOSIL LC-SCX HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
認証
suitable for USP L52
製品種目
SUPELCOSIL
特徴
endcapped: no
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
パラメーター
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
表面積
170 m2/g
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
sulfonic acid, propyl- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
120 Å
pH範囲
2-7.5
アプリケーション
food and beverages
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LC-SCX陽イオン交換カラムは、強酸性プロピルスルホン酸基を有した陽イオン分離用カラムです。保持力や選択性のコントロ-ルにはpH、イオン強度、有機溶媒濃度を調整してください。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jie Zhao et al.
Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica, 33(15), 1853-1855 (2008-11-15)
To developed a method for the determination of thiabendazole residues in barbary wolfberry fruit by ion exchange chromatography (IEC) with fluorescence detection. The samples were extracted with 0.1% H3PO4. Chromatographic analysis was performed on a Supelcosil LC-SCX (4.6 mm x