安全性情報
58858
Supelco
SUPELCOSIL LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品名
SUPELCOSIL LC-318 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
認証
suitable for USP L1
メーカー/製品名
SUPELCOSIL
標識化の程度
6.0% carbon loading
パラメーター
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica gel, spherical particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
300 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
58858:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Petrelli et al.
The Italian journal of biochemistry, 41(3), 170-182 (1992-05-01)
A low molecular factor showing high specific activity in the control DNA of transcription in vitro was isolated from aqueous ultrafiltered calf pineal gland extracts. The active factor was purified by means of Gel filtration on Sephadex G-25 and G-10