安全性情報
58158AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥127,000
¥127,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥127,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
¥127,000
Check Cart for Availability
製品名
CHIRALPAK® AGP HPLCガードカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 3 mm, pk of 2 ea
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L41
製品種目
CHIRALPAK®
包装
pk of 2 ea
メーカー/製品名
CHIRALPAK®
パラメーター
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1 cm × 3 mm
Matrix
fully porous particle
マトリックス活性基
glycoprotein, alpha1- phase
粒径
5 μm
使用pH
2-8
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)