Merck
57637
Sample Loop for Model 7010/7125 Injector
volume 5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,900
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥32,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel sample loop and fittings
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Román A Corfas et al.
Current biology : CB, 29(10), 1660-1668 (2019-05-06)
Foraging animals may benefit from remembering the location of a newly discovered food patch while continuing to explore nearby [1, 2]. For example, after encountering a drop of yeast or sugar, hungry flies often perform a local search [3, 4].