Merck
57625
Sample Loop for Model 7725 Injector
volume 20 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥8,450
¥8,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥8,450
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥8,450
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample loop for model 7725 injector (volume 20 μL) is designed for advanced fluid-handling solutions for a variety of analytical instrumentation and in vitro diagnostic systems. It can be employed in high performance liquid chromatographic (HPLC) systems and is quite accurate and precise in injecting 1 μL-5 mL concentration of samples.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。