安全性情報
57545
低容量用スタティックミキサー(50~250 µL)
50 μL cartridge, stainless steel
別名:
50 μLスタティックミキサーカートリッジ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥47,100
¥47,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥47,100
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥47,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
適合性
for use with ASI low volume mixer housing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)