安全性情報
57549
低容量用スタティックミキサー(50~250 µL)
housing, Binary, stainless steel
別名:
STATIC MIXER BINARY INPUT HOUSING
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥58,900
¥58,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥58,900
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
¥58,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
物質
stainless steel
適合性
for use with ASI low volume mixer cartridge
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low Volume Mixer Housing (housing, binary) is an accessory for use with low volume mixer cartridge (50-250 μL) in ASI Static Mixers, used for HPLC and post-column derivatization. “Binary” refers to two lines going into the mixer housing. It is mainly used to combine two flowpaths into one, such as in postcolumn or gradient mixing applications.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)