Merck
57076-U
Supelco
Supelclean Hisep SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
物質
polypropylene tube
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
3 mL
マトリックス活性基
Hisep phase
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
詳細
  • Hydrophobic sites shielded by a hydrophilic surface for protein exclusion
  • Hydrophobicity similar to C8 SPE phases
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.