56740U
56740-U
1 of 10
57621
レオダイン®インジェクタ
58830-U
ローターシール、7125/7725/7725i型インジェクター用
Supelco
56737
ステンレススチール製1/16 in. キャピラリーチューブ
57633
56730-U
57628-U
Sample Loop for Model 7725 Injector
53829-U
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
55049
RheBuild®キット
56736
59509
SUPELCOSIL™ LC-SCX Supelguard Cartridge
none band
30 cm × 1/16 in. × 0.040 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.